Learn More
(2-yodoetil)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (2-Iodoethyl)carbamate |
| CAS | 122234-46-2 |
| Fórmula molecular | C7H14INO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl N-(2-Iodoethyl)carbamate, (2-Iodo-ethyl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-Iodo-1-(tert-butoxycarbonylamino)ethane, 2-Iodo-N-Boc-ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14INO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | O=C(NCCI)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2-yodoetil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 271.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0069 |