Learn More
2-hidroxietanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-Hydroxyethanoate |
| CAS | 50595-15-8 |
| Fórmula molecular | C6H12O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxyacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxyacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Glycolic Acid tert-Butyl Ester, Hydroxyacetic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Hydroxyacetate, tert-Butyl Glycolate, tert-Butyl Hydroxyacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiacetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |