Learn More
2-(dietilfosfono)acetato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30346142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346142 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30346142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6930155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate
CAS 27784-76-5
Fórmula molecular C10H21O5P
Cantidad 5 g
Sinónimo ert-Butyl (diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate, tert-Butyl diethyl phosphonoacetate, (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester, Phosphonoacetic Acid 1-tert-Butyl Diethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21O5P/c1-6-13-16(12,14-7-2)8-9(11)15-10(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMILES O=P(CC(OC(C)(C)C)=O)(OCC)OCC
Nombre IUPAC 2-(dietoxifosforil)acetato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 252.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.11