Learn More
2-cianopiperazina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-Cyanopiperazine-1-carboxylate |
| CAS | 1053656-76-0 |
| Fórmula molecular | C10H17N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Boc-2-cyanopiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-12-7-8(13)6-11/h8,12H,4-5,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-cianopiperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 211.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1321 |