Learn More
(2-cloroetil)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (2-Chloroethyl)carbamate |
| CAS | 71999-74-1 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-(2-Chloroethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-chloroethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-chloroethylamine, N-t-Butoxycarbonyl-2-chloroethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCl |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloroetil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 179.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0713 |