Learn More
terc-Butilo 2-cloro-1,3-tiazol-5-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10434745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10434745 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10215374 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10434745 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08181DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 934570-60-2
Fórmula molecular C8H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 219.683
Número MDL MFCD09879991
Clave InChI SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
PubChem CID 24229786
Nombre IUPAC terc-butilo 2-cloro-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.69
Porcentaje de pureza 95%