Learn More
(2-Bromotien-3-il)metilcarbamato de terc-butilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10746925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10746925 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10746925 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56642DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate
CAS 910036-94-1
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H14BrNO2S
Número MDL MFCD09025882
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 2-bromothien-3-yl methylcarbamate, tert-butyl n-2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methylcarbamate
Clave InChI RFNWODFBZMWIEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=C(SC=C1)Br
Nombre IUPAC N-[(2-bromotiofen-3-il)metil]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 292.191
PubChem CID 24229570
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2
Porcentaje de pureza 95%