Learn More
2-bromopropanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-Bromopropanoate |
| CAS | 39149-80-9 |
| Fórmula molecular | C7H13BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 2-Bromopropanoate, 1,1-Dimethylethyl 2-Bromopropionate, 2-Bromopropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Bromopropionatetert-Butyl alpha-Bromopropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5H,1-4H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-bromopropanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0099 |