Learn More
terc-Butilo 2-bromoisobutirato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338045 250 g 250 g
11318045 10 g 10 g
11328045 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08216.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23877-12-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23877-12-5
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00051908
Clave InChI IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90290
Nombre IUPAC terc-butilo 2-bromo-2-metilpropanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Densidad 1.18
Punto de ebullición 35°C to 37°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 250 g
Beilstein 1905654
Sinónimo tert-butyl 2-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromo isobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butylester, tert-butyl 2-bromo-2-methylpropionate, tert-butyl alpha-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromoisobutylate, t-butyl 2-bromoisobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl2-bromoisobutyrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.12
Porcentaje de pureza 97%