Learn More
2-Bromobutirato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373257 25 g 25 g
11363257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13799.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24457-21-4 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24457-21-4
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00209634
Clave InChI RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-bromobutyrate, tert-butyl2-bromobutanoate, t-butyl 2-bromobutyrate, 2-bromobutyric acid tert-butyl ester, 2-bromobutanoic acid tert-butyl ester, butanoic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tertbutyl 2-bromobutyrate, tert-butyl-2-bromobutyrat, acmc-1cb0d, tert-butyl-2-bromobutyrate
PubChem CID 13124118
Nombre IUPAC 2-bromobutanoato de terc-butilo
SMILES CCC(C(=O)OC(C)(C)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-bromobutyrate
Densidad 1.2
Punto de ebullición 72°C to 76°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 2040298
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.12
Porcentaje de pureza 98%