Learn More
terc-Butilo 2-bromo-6,7-dihidro[1,3]tiazolo[5,4-c]piridina-5(4H)-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254308 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15254308 5 g 5 g
15244308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254308 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453590050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 365996-06-1 | C11H15BrN2O2S | 319.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365996-06-1
Fórmula molecular C11H15BrN2O2S
Peso molecular (g/mol) 319.22
Clave InChI RXXKNZKFRAFFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-bromo-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine, n-boc protected, tert-butyl 2-bromo-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem15507, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyrid, 5-n-boc-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine
PubChem CID 11162951
Nombre IUPAC terc-butilo 2-bromo-6,7-dihidro-4H-[1,3]tiazolo[5,4-c]piridin-5-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Punto de fusión 94.0°C to 97.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.22
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.