Learn More
2-bromo-2-metilpropanoato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30329946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30329946 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69399510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS 23877-12-5
Fórmula molecular C8H15BrO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-butyl Ester, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-Butyl Ester, 2-Bromoisobutyric Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Bromo-2,2-dimethylacetate, tert-Butyl alpha-bromoisobutyrate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Nombre IUPAC terc-butilo 2-bromo-2-metilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 223.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0255
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.