Learn More
2-bromo-2-metilpropanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate |
| CAS | 23877-12-5 |
| Fórmula molecular | C8H15BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-butyl Ester, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-Butyl Ester, 2-Bromoisobutyric Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Bromo-2,2-dimethylacetate, tert-Butyl alpha-bromoisobutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br |
| Nombre IUPAC | terc-butilo 2-bromo-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0255 |