Learn More
Clorhidrato de 2-aminoisobutirato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420719 5 g 5 g
15478536 250 mg 250 miligramos
15410719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15420719 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63817.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 84758-81-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El clorhidrato de 2-aminoisobutirato de terc-butilo se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua o en 1 % de ácido acético.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84758-81-6
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00237698
Clave InChI LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl
PubChem CID 7019940
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropanoato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water or 1% acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo