Learn More
Clorhidrato de 2-aminoisobutirato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410719 1 g 1 g
15478536 250 mg 250 miligramos
15420719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63817.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84758-81-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El clorhidrato de 2-aminoisobutirato de terc-butilo se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua o en 1 % de ácido acético.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84758-81-6
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00237698
Clave InChI LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl
PubChem CID 7019940
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropanoato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water or 1% acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo