Learn More
Tert-Butil 2-Aminobenzoato, TRC
Código de producto. 30415198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415198 10 mg -
30411107 50 mg 50 miligramos
30409761 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT20584310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64113-91-3
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.24
Nombre IUPAC tert-butil 2-aminobenzoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-Aminobenzoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103