Learn More
tert-butil 2-amino-6,7-dihidro[1,3]tiazolo[5,4-c]piridina-5(4H)-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10565110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10565110 1 g Frasco de vidrio 1 g
10210130 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10565110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438020010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365996-05-0
Fórmula molecular C11H17N3O2S
Peso molecular (g/mol) 255.34
Clave InChI BMLHPGOMLGKYIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-amino-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine, 2-amino-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-amino-5-boc-6,7-dihydro-4h-thiazolo-5,4,c pyridine, tert-butyl 2-amino-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2-amino-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem17893
PubChem CID 11357283
Nombre IUPAC tert-butil 2-amino-6,7-dihidro-4H-[1,3]tiazolo[5,4-c]piridina-5-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Punto de fusión 223.5°C to 224.5°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.