Learn More
(2,6-dioxopiperidin-3-il)carbamato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30342644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342644 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6923951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate
CAS 31140-42-8
Fórmula molecular C10H16N2O4
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-Butyl Ester 2,6-Dioxo-3-piperidinecarbamic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester (2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-carbamic Acid, Pomalidomide Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC N-(2,6-dioxopiperidin-3-il)carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 228.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.111