Learn More
2-[(4R,6S)-2,2-Dimetil-6-[(metilcarboniloxi)metil]-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30420304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30420304 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30420304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1177005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 2-[(4R,6S)-2,2-Dimethyl-6-[(methylcarbonyloxy)methyl]-1,3-dioxan-4-yl]acetate
CAS 154026-95-6
Fórmula molecular C15H26O6
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-[(4R,6S)-6-(Acetoxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic Acid Tert-butyl Ester, [(4R,6S)-6-Acetoxymethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl]acetic Acid Tert-butyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O6/c1-10(16)18-9-12-7-11(19-15(5,6)20-12)8-13(17)21-14(2,3)4/h11-12H,7-9H2,1-6H3/t11-,12+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(C[C@H]1C[C@H](OC(C)(O1)C)COC(C)=O)=O
Nombre IUPAC 2-((4R,6S)-6-(acetoximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il)acetato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 302.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.17
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.