Learn More
2-[(4R,6S)-2,2-Dimetil-6-[(1-fenil-1H-terazol-5-ilsulfonil)metil]-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-[(4R,6S)-2,2-Dimethyl-6-[(1-phenyl-1H-terazol-5-ylsulfonyl)methyl]-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| CAS | 380460-37-7 |
| Fórmula molecular | C20H28N4O6S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Trideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-6-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfonyl]-D-erythro-hexanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N4O6S/c1-19(2,3)30-17(25)12-15-11-16(29-20(4,5)28-15)13-31(26,27)18-21-22-23-24(18)14-9-7-6-8-10-14/h6-10,15-16H,11-13H2,1-5H3/t15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CS(=O)(=O)c2nnnn2c3ccccc3)OC(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4R,6S)-2,2-dimetil-6-[(1-feniltetrazol-5-il)sulfonilmetil]-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 452.52 |