Learn More
terc-butil(2-(4-((terc-butildimetilsilil)oxi)-7a-metiloctahidro-1H-inden-1-il)propoxi)dimetilsilano, TRC
Código de producto. 30342326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342326 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB812330500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilane
CAS 2514770-66-0
Fórmula molecular C25 H52 O2 Si2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H52O2Si2/c1-19(18-26-28(9,10)23(2,3)4)20-15-16-21-22(14-13-17-25(20,21)8)27-29(11,12)24(5,6)7/h19-22H,13-18H2,1-12H3
SMILES CC(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1CCC2C(CCCC12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC terc-butil-[2-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-7a-metil-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahidroinden-1-il]propoxi]-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 440.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.351