Learn More
Tert-Butil 2-(4-(Bromometil)fenil)acetato, TRC
Código de producto. 30453546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453546 500 mg 500 miligramos
30450494 1 g -
30452705 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT309781500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77292-91-2
Fórmula molecular C13H17BrO2
Peso molecular (g/mol) 285.18
Nombre IUPAC tert-butil 2-[4-(bromometil)fenil]acetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Cc1ccc(CBr)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)acetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17BrO2/c1-13(2,3)16-12(15)8-10-4-6-11(9-14)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0412