Learn More
2-[4-(2-fluorofenil)-6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-2-ilamino]acetato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-[4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimi |
| CAS | 1076199-69-3 |
| Fórmula molecular | C19 H20 F N3 O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-[4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-[4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino]acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20FN3O2S/c1-11-9-13-16(12-7-5-6-8-14(12)20)22-18(23-17(13)26-11)21-10-15(24)25-19(2,3)4/h5-9H,10H2,1-4H3,(H,21,22,23) |
| SMILES | Cc1cc2c(nc(NCC(=O)OC(C)(C)C)nc2s1)c3ccccc3F |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-(2-fluorofenil)-6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-2-il]amino]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 373.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.126 |