Learn More
2,2,2-tricloroacetimidato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate |
| CAS | 98946-18-0 |
| Fórmula molecular | C6H10Cl3NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | terc-butilo 2,2,2-tricloroetanimidato |
| Peso molecular (g/mol) | 218.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9828 |