Learn More
2,2,2-tricloroacetimidato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30330593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330593 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30330593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB80788010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
CAS 98946-18-0
Fórmula molecular C6H10Cl3NO
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC terc-butilo 2,2,2-tricloroetanimidato
Peso molecular (g/mol) 218.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.9828