Learn More
2,2,2-Tricloroacetimidato de terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479527 5 g 5 g
11483950 1 g 1 g
11489527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22039.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used to produce di-tert-butyl peroxide at temperature of -5°C. It may be used in the synthesis of N-α-Fmoc-phospho(1-nitrophenylethyl-2-cyanoethyl)-L-serine, caged building block. It may be used in the conversion of alcohols and carboxylic acids to their respective ethers and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,2-tricloroacetimidato de terc-butilo se utiliza para producir peróxido de di-terc-butilo a una temperatura de −5 °C. Puede usarse en la síntesis de N-α-Fmoc-fosfo(1-nitrofeniletil-2-cianoetil)-L-serina, compuesto básico enjaulado. Puede utilizarse en la conversión de alcoholes y ácidos carboxílicos en sus respectivos éteres y ésteres.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos y ciclohexano.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el calor y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98946-18-0
Fórmula molecular C6H10Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 218.50
Número MDL MFCD00077410
Clave InChI CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734700
Nombre IUPAC terc-butilo 2,2,2-tricloroetanimidato
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Punto de fusión 20°C to 22°C
Densidad 1.222
Punto de ebullición 64°C to 66°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Índice de refracción 1.457
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1770049
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
Información de solubilidad Soluble in organic solvents,cyclo hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.51
Porcentaje de pureza 97%