Learn More
Terc-butilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10767403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10767403 5 g Frasco de vidrio 5 g
10415053 25 g Frasco de vidrio 25 g
11905601 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10767403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98946-18-0
Fórmula molecular C6H10Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 218.50
Número MDL MFCD00077410
Clave InChI CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
PubChem CID 2734700
Nombre IUPAC terc-butilo 2,2,2-tricloroetanimidato
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Punto de fusión 20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2220g/mL
Punto de ebullición 64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3C(=NH)OC(CH3)3
Índice de refracción 1.4550 to 1.4570
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.222
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.51
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Masa cristalina líquida o de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.