Learn More
(1S,3S,5S)-3-carbamoil-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-2-carboxilato de terc-butilo, Mikromol™
Código de producto. 30050908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050908 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050908 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3377.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1S,3S,5S)-3-carbamoil-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-2-carboxilato de terc-butilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
CAS 361440-67-7
Nombres de analitos o componentes tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid, 3-(aminocarbonyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (1S,3S,5S)-
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-6(7)5-8(13)9(12)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,14)/t6-,7-,8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2C[C@H]2C[C@H]1C(=O)N
Nombre IUPAC (1S,3S,5S)-3-carbamoil-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-2-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 226.272
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1317 g/mol