Learn More
[(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-ciano-2-azabiciclo[3.1.0]hex-2-il)-1-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)-2-oxoetil]carbamato de terc-butilo, Mikromol™
Description
[(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-ciano-2-azabiciclo[3.1.0]hex-2-il)-1-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)-2-oxoetil]carbamato de terc-butilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| CAS | 709031-43-6 |
| Nombres de analitos o componentes | tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H33 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Boc-saxagliptin, tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33N3O4/c1-21(2,3)30-20(28)25-18(19(27)26-16(11-24)5-15-6-17(15)26)22-7-13-4-14(8-22)10-23(29,9-13)12-22/h13-18,29H,4-10,12H2,1-3H3,(H,25,28)/t13?,14?,15-,16+,17+,18-,22?,23?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4 |
| Nombre IUPAC | N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-ciano-2-azabiciclo[3.1.0]hexan-2-il]-1-(3-hidroxi-1-adamantil)-2-oxoetil]carbamato de terc-butilo |
| Show More |