Learn More
[(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoil-2-azabiciclo[3.1.0]hex-2-il)-1-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)-2-oxoetil]carbamato de terc-butilo, Mikromol™
Descripción
[(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoil-2-azabiciclo[3.1.0]hex-2-il)-1-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)-2-oxoetil]carbamato de terc-butilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| CAS | 361442-01-5 |
| Nombres de analitos o componentes | tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H35 N3 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-(aminocarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-(aminocarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H35N3O5/c1-21(2,3)31-20(29)25-17(19(28)26-15-5-14(15)6-16(26)18(24)27)22-7-12-4-13(8-22)10-23(30,9-12)11-22/h12-17,30H,4-11H2,1-3H3,(H2,24,27)(H,25,29)/t12?,13?,14-,15-,16-,17+,22?,23?/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)N1[C@H]2C[C@H]2C[C@H]1C(=O)N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4 |
| Nombre IUPAC | N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-carbamoil-2-azabiciclo[3.1.0]hexan-2-il]-1-(3-hidroxi-1-adamantil)-2-oxoetil]carbamato de terc-butilo |
| Mostrar más |