Learn More
Oxalato de [(1R,2S,5S)-2-amino-5-[(dimetilamino)carbonil]ciclohexil]carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl [(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]carbamate Oxalate |
| CAS | 1210348-34-7 |
| Fórmula molecular | C14H27N3O3 •C2H2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-[(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]-1,1-dimethylethyl Carbamic Acid Ester Ethanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27N3O3.C2H2O4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11-8-9(6-7-10(11)15)12(18)17(4)5;3-1(4)2(5)6/h9-11H,6-8,15H2,1-5H3,(H,16,19);(H,3,4)(H,5,6)/t9-,10-,11+;/m0./s1 |
| SMILES | O=C(N(C)C)[C@H]1CC[C@H](N)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C1.OC(C(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Sal del ácido oxcálico del ((1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilcarbamoil)ciclohexil)carbamato de terc-butilo. |
| Peso molecular (g/mol) | 375.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.21 |