Learn More
terc-Butil-1-piperazinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10729654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10729654 5 g Frasco de vidrio 5 g
10062832 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367280050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57260-71-6
Fórmula molecular C9H19N2O2
Peso molecular (g/mol) 187.26
Número MDL MFCD00075265
Clave InChI CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 143452
Nombre IUPAC terc-butilo piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate
Punto de fusión 43°C to 47°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, V,1, 55
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina con bajo nivel de fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.