Learn More
terc-butilo 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octano-6-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10863191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10863191 1 g Frasco de vidrio 1 g
10555110 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10863191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437980010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 147804-30-6 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147804-30-6
Fórmula molecular C11H19NO3
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD07779385
Clave InChI ULSBMKGFFFMGOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2,5 octane-6-carboxylate, n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-tert-butoxycarbonyl-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-aza-spiro 2.5 octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 6-azaspiro 2.5 octane-1-oxa-6-carboxylate
PubChem CID 22135564
Nombre IUPAC terc-butil 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octano-6-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Punto de fusión 58°C to 59°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.