Learn More
tert-Butyl 1-indolecarboxylate, 97%, Acros Organics™
Código de producto. 15317390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
15317390 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 15317390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449790250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 1-indolecarboxylate
CAS 75400-67-8
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 201.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C13H15NO2
Número MDL MFCD02093939
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.07
Sinónimo 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
Clave InChI OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC terc-butil 1H-indol-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 217.27
PubChem CID 3532980
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.26
Porcentaje de pureza ≥96.0% (GC)