Learn More
Alcohol terc-butil-1,1,1-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butanol-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 33500-15-1 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H7 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1-d3-ol, 2-methyl- (9 CI), tert-Butyl-2,2,2-d3 alcohol (8 CI), tert-Butyl-1,1,1-d3 alcohol, tert-Butanol-d3, tert-Butanol-D3 (methyl-D3), 2-Methyl-2-propanol-1,1,1-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 77.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.092 g/mol |
| Mostrar más |