Learn More
Alcohol terc-butil-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butanol-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 53853-65-9 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H4 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol, 2-methyl- (9 CI), 2-Methyl-2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-2,2,2,2',2',2'-d6 alcohol, tert-Butyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol, tert-Butanol-d6, tert-Butanol-D6 (dimethyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 80.159 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.111 g/mol |
| Mostrar más |