Learn More
terc-butoxititanio (IV), TRC
Código de producto. 30452536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452536 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30452536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4144701ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butoxytitanium (IV)
CAS 3087-39-6
Fórmula molecular 4(C4H10O) . Ti
Cantidad 1 mL
Sinónimo tert-Butyl titanate(IV), tert-Butyl titanate(IV) (7CI), Orgatix TA 80, Tetra-tert-butoxytitanium, Tetra-tert-butyl titanate, Tetrakis(tert-butanolato)titanium, Tetrakis(tert-butoxy)titanium, Tetratertbutyl Orthotitanate, Titanium Tert-butoxide, Titanium Tert-butylate, Titanium Tetra-tert-butoxide, Titanium Tetrakis(2-methyl-2-propoxide), Titanium Tetrakis(t-butoxide), Titanium Tetrakis(tert-butanolate), Titanium Tetrakis(tert-butoxide), Titanium(4+) tert-Butoxide, Titanium(IV) tert-Butoxide, t-Butanol Titanium(4+) Salt, tert-Butoxytitanium (IV), tert-Butyl Orthotitanate, tert-Butyl Titanate
Fórmula InChI InChI=1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
SMILES CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC tetrakis[(2-metilpropan-2-il)oxi]titanio
Peso molecular (g/mol) 340.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2093