Learn More
(terc-butoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, TRC
Código de producto. 30348065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30348065 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30348065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB943165250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Triphenylphosphoranylidenacetate
CAS 35000-38-5
Fórmula molecular C24 H25 O2 P
Cantidad 250 mg
Sinónimo Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid tert-butyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid tert-butyl ester, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 1,1-Dimethylethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, 1,1-Dimethylethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, NSC 82469, Triphenyl(tert-butoxycarbonylmethylene)phosphorane, tert-Butyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphaneylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl triphenylphosphoranylidenacetate, GR 44557X, Lacidipine related
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC terc-butil 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)acetato
Peso molecular (g/mol) 376.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.159