Learn More
(terc-butoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, TRC
Código de producto. 30347764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30347764 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30347764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB94316510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Triphenylphosphoranylidenacetate
CAS 35000-38-5
Fórmula molecular C24 H25 O2 P
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid tert-butyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid tert-butyl ester, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 1,1-Dimethylethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, 1,1-Dimethylethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, NSC 82469, Triphenyl(tert-butoxycarbonylmethylene)phosphorane, tert-Butyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphaneylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl triphenylphosphoranylidenacetate, GR 44557X, Lacidipine related
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC terc-butil 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)acetato
Peso molecular (g/mol) 376.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.159