Learn More
(terc-butoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Triphenylphosphoranylidenacetate |
| CAS | 35000-38-5 |
| Fórmula molecular | C24 H25 O2 P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid tert-butyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid tert-butyl ester, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 1,1-Dimethylethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, 1,1-Dimethylethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, NSC 82469, Triphenyl(tert-butoxycarbonylmethylene)phosphorane, tert-Butyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphaneylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl triphenylphosphoranylidenacetate, GR 44557X, Lacidipine related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | terc-butil 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 376.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.159 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?