Learn More
(terc-butoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, TRC
Código de producto. 30331078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30331078 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB9431655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Triphenylphosphoranylidenacetate
CAS 35000-38-5
Fórmula molecular C24 H25 O2 P
Cantidad 5 g
Sinónimo Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid tert-butyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid tert-butyl ester, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran, (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 1,1-Dimethylethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, 1,1-Dimethylethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, NSC 82469, Triphenyl(tert-butoxycarbonylmethylene)phosphorane, tert-Butyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphaneylidene)acetate, tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, tert-Butyl triphenylphosphoranylidenacetate, GR 44557X, Lacidipine related
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC terc-butil 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)acetato
Peso molecular (g/mol) 376.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.159
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.