Learn More
(terc-Butoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398166 5 g 5 g
11388166 1 g 1 g
11308176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15144.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35000-38-5 | C24H25O2P | 376.44 g/mol
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane is a chemical used in the synthesis of aldose reductase inhibitors, a podophyllotoxin derivative and tautomycin, a podophyllotoxin derivative and tautomycin. It Is also used in medicinal chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (terc-butoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano es un producto químico utilizado en la síntesis de inhibidores de la aldosa reductasa, un derivado de la podofilotoxina y la tautomicina, un derivado de la podofilotoxina y la tautomicina. También se utiliza en química medicinal.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35000-38-5
Fórmula molecular C24H25O2P
Peso molecular (g/mol) 376.44
Número MDL MFCD00075545
Clave InChI ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, tert-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, triphenylthoranylidene acetic acid 1,1-dimethylethyl ester, pubchem14371, tert-butyl 2-triphenyl, tert-butyl 2-triphenylylidene acetate
PubChem CID 256127
Nombre IUPAC terc-butil 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 146°C to 150°C
Fórmula lineal (CH3)3CO2CCH=P(C6H5)3
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2759875
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.44
Porcentaje de pureza 98%