Learn More
(terc-butoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, 97%
Código de producto. 10324412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10324412 1 g Frasco de vidrio 1 g
10038921 5 g Frasco de vidrio 5 g
10048921 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10324412 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 370620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35000-38-5 | C24H25O2P | 376,44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35000-38-5
Fórmula molecular C24H25O2P
Peso molecular (g/mol) 376.44
Número MDL MFCD00075545
Clave InChI ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, tert-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, triphenylthoranylidene acetic acid 1,1-dimethylethyl ester, pubchem14371, tert-butyl 2-triphenyl, tert-butyl 2-triphenylylidene acetate
PubChem CID 256127
Nombre IUPAC terc-butil 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146.0°C to 151.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P=CHCO2C(CH3)3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación