Learn More
Ácido terc-butoxicarbonil-épsilon-aminocaproico, TRC
Código de producto. 30335642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335642 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6906555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproic Acid
CAS 6404-29-1
Fórmula molecular C11H21NO4
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]caproic Acid, BOC-epsilon-aminocaproic Acid, Boc-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 231.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1471