Learn More
terc-butoxicarbonil-D-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butoxycarbonyl-D-valine |
| CAS | 22838-58-0 |
| Fórmula molecular | C10H19NO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, N-Boc-D-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-valine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-valine, NSC 334316 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1314 |