Learn More
terc-butoxicarbonil-D-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butoxycarbonyl-D-proline |
| CAS | 37784-17-1 |
| Fórmula molecular | C10H17NO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (2R)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (R)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (2R)-1-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-1-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-1-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-2-Carboxypyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (R)-Pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-D-proline, 1-tert-Butyl (R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(R)-proline, N-BOC-D-proline, N-tert-Butoxycarbonyl-D-proline, NSC 334360 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1158 |