Learn More
terc-Butoxibis(dimetilamino)metano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145272 5 g Frasco de vidrio 5 g
10711804 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5815-08-7 | C9H22N2O | 174.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5815-08-7
Fórmula molecular C9H22N2O
Peso molecular (g/mol) 174.29
Número MDL MFCD00042858
Clave InChI HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametilo-1-[(2-metilpropano-2-il)oxi]metanodiamina
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Color Amarillo
Densidad 0.8440g/mL
Punto de ebullición 50°C to 55°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Índice de refracción 1.4220 to 1.425
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1373
Gravedad específica 0.844
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.29
Porcentaje de pureza 90% (sum of 3 constituents) varying proportionally: Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.