Learn More
terc-butoxibis(dimetilamino)metano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377469 25 g 25 g
11357469 1 g 1 g
11367469 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27861.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5815-08-7 | C9H24N2O | 176.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5815-08-7
Fórmula molecular C9H24N2O
Peso molecular (g/mol) 176.30
Número MDL MFCD00042858
Clave InChI HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametilo-1-[(2-metilpropano-2-il)oxi]metanodiamina
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Densidad 0.844
Punto de ebullición 50°C to 55°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 41°C (106°F)
Fórmula lineal (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Índice de refracción 1.422
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.3
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico