Learn More
terbutanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10380624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10380624 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
10667464 1 L Frasco de plástico 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10380624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    119.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
Punto de fusión 25.0°C to 25.5°C
Nombre de nota For analysis ACS
Densidad 0.7800g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.78
Ácido valorable 0.0005 meq/g max.
Fórmula lineal (CH3)3COH
Viscosidad 3.35 mPa.s (30°C)
Número UN 1120
Agua 0.1% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 1544
Punto de ebullición 83.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.