Learn More
tert-Butanol, TEBOL™, ≥99.3%, Honeywell™
Código de producto. 15687700 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15687700 500 mL Poly Bottle 500 ml
15677700 1 L Poly Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15687700 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor B85927500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
TEBOL® 99,≥99.3%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
Punto de fusión 26°C
Color Incolora
Densidad 0.775g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.08
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Punto de ignición 896°F
Olor Characteristic
Envase Poly Bottle
Forma física Líquido
Fórmula lineal (CH3)3COH
Presión de vapor 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Punto de ebullición 83°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.3%