Learn More
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 16685753
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16685753 25 kg
1 options
Código de producto. 16685753 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 1946025KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
CAS 75-65-0
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.79 g/cm3 (20°C)
Cantidad 25 kg
Temperatura de inflamación 15°C
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3)3COH
Beilstein 906698
Sinónimo 2-Methyl-2-propanol; tert-Butyl alcohol; Trimethyl carbinol
Punto de ebullición 81°C to 83°C (1013 hPa)
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 74.12
Grado ACS